3-tert-Butoxypropanenitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7930-1G OR7930-5G
APOSOR7930-1GEA 950 DKK
APOSOR7930-1G APOSOR7930-5G
3-tert-Butoxypropanenitrile
3-tert-Butoxypropanenitrile
Formel: C₇H₁₃NO
Kogepunkt: 62 °C/6,75mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037897
CAS-nummer: 99764-73-5