1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7925-1G OR7925-5G OR7925-25G
APOSOR7925-1GEA 1390 DKK
APOSOR7925-1G APOSOR7925-5G APOSOR7925-25G
1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine 95+%
1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine
Formel: C₂₃H₂₉N₃O
Molekylvægt: 363.51 g/mol
Smeltepunkt: 156…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00214533
CAS-nummer: 394653-85-1