2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7920-1G OR7920-5G OR7920-250MG OR7920-500MG
APOSOR7920-1GEA 6230 DKK
APOSOR7920-1G APOSOR7920-5G APOSOR7920-250MG APOSOR7920-500MG
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
Formel: C₈H₁₄Cl₂N₂O
Smeltepunkt: 117…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03452713
CAS-nummer: 784189-95-3