Isopropylhydrazine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7919-5G OR7919-25G OR7919-1G
APOSOR7919-5GEA 164 DKK
APOSOR7919-5G APOSOR7919-25G APOSOR7919-1G
Isopropylhydrazine hydrochloride
Isopropylhydrazine hydrochloride
Formel: C₃H₁₁ClN₂
Smeltepunkt: 115…118 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01746887
CAS-nummer: 16726-41-3