[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7916-1G OR7916-250MG
APOSOR7916-1GEA 872 DKK
APOSOR7916-1G APOSOR7916-250MG
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formel: C₇H₉BrN₂O₂S
Smeltepunkt: 150…151 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04037940
CAS-nummer: 849035-73-0