Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR7914-1G OR7914-5G OR7914-25G
APOSOR7914-1GEA 218 DKK
APOSOR7914-1G APOSOR7914-5G APOSOR7914-25G
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClNO₂
Molekylvægt: 201.65 g/mol
Smeltepunkt: 179…181 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039173
CAS-nummer: 17841-68-8