1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7900-1G OR7900-5G
APOSOR7900-1GEA 881 DKK
APOSOR7900-1G APOSOR7900-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₂
Smeltepunkt: 79…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027711
CAS-nummer: 942474-51-3