1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7898-10G OR7898-1G OR7898-5G
APOSOR7898-10GEA 4020 DKK
APOSOR7898-10G APOSOR7898-1G APOSOR7898-5G
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₂
Smeltepunkt: 176…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689748
CAS-nummer: 937601-79-1