2-Bromanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR7896-100G OR7896-25G
APOSOR7896-100GEA 382 DKK
APOSOR7896-100G APOSOR7896-25G
2-Bromanilin 98%
2-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Kogepunkt: 229 °C
Smeltepunkt: 29…31 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007632
CAS-nummer: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III