4-Thiazolecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Thiazole-4-carboxylic acid
OR7886-25G OR7886-5G
APOSOR7886-25GEA 654 DKK
APOSOR7886-25G APOSOR7886-5G
4-Thiazolecarboxylic acid
4-Thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₂S
Smeltepunkt: 196…199 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00623589
CAS-nummer: 3973-08-8