8-Bromquinolin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7885-25G OR7885-5G
APOSOR7885-25GEA 491 DKK
APOSOR7885-25G APOSOR7885-5G
8-Bromquinolin 98%
8-Bromquinolin
Formel: C₉H₆BrN
Kogepunkt: 112…113 °C/0,5mmHg
Massefylde: 1,594 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191859
CAS-nummer: 16567-18-3