Pyridazine-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7883-1G OR7883-100MG OR7883-250MG
APOSOR7883-1GEA 405 DKK
APOSOR7883-1G APOSOR7883-100MG APOSOR7883-250MG
Pyridazine-4-carboxylic acid
Pyridazine-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₂
Smeltepunkt: 244 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011576
CAS-nummer: 50681-25-9