4,5-Dichlorimidazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,5-Dichloro-1H-imidazole
OR7879-100G OR7879-25G
APOSOR7879-100GEA 3270 DKK
APOSOR7879-100G APOSOR7879-25G
4,5-Dichlorimidazol
4,5-Dichloroimidazole
Formel: C₃H₂Cl₂N₂
Molekylvægt: 136.97 g/mol
Smeltepunkt: 181…185 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005195
CAS-nummer: 15965-30-7