4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7873-1G OR7873-250MG
APOSOR7873-1GEA 1830 DKK
APOSOR7873-1G APOSOR7873-250MG
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid 95+%
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid
Formel: C₉H₁₄N₂O₄
Smeltepunkt: 145…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01319265
CAS-nummer: 397244-77-8