1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7872-1G OR7872-5G OR7872-250MG
APOSOR7872-1GEA 1640 DKK
APOSOR7872-1G APOSOR7872-5G APOSOR7872-250MG
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid 95%
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₉NO₃
Smeltepunkt: >234 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01567795
CAS-nummer: 386715-43-1