1,3,5-Triphenylbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7856-250G OR7856-50G OR7856-100G
APOSOR7856-250GEA 933 DKK
APOSOR7856-250G APOSOR7856-50G APOSOR7856-100G
1,3,5-Triphenylbenzen
1,3,5-Triphenylbenzen
Formel: C₂₄H₁₈
Kogepunkt: 460 °C
Smeltepunkt: 172…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003060
CAS-nummer: 612-71-5
EINECS: 210-318-3