(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7835-1G
OR7835-5G
OR7835-25G
APOSOR7835-1GEA
2140
DKK
APOSOR7835-1G
APOSOR7835-5G
APOSOR7835-25G
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid
Formel:
C₁₀H₉ClO₄S Molekylvægt: 260.7 g/mol Smeltepunkt: 251…253 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04037952 CAS-nummer: 849035-82-1 |