3-tert-Butoxypropionic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7832-1G OR7832-5G
APOSOR7832-1GEA 2030 DKK
APOSOR7832-1G APOSOR7832-5G
3-tert-Butoxypropionic acid 95+%
3-tert-Butoxypropionic acid
Formel: C₇H₁₄O₃
Kogepunkt: 70…72 °C/0,22mmHg
Massefylde: 0,989 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03426042
CAS-nummer: 21150-73-2