2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7831-1G OR7831-5G OR7831-25G
APOSOR7831-1GEA 2140 DKK
APOSOR7831-1G APOSOR7831-5G APOSOR7831-25G
2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid 95+%
2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid
Formel: C₁₇H₂₃NO₆S
Smeltepunkt: 191…193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037974
CAS-nummer: 849035-97-8