3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: mono-(tert-Butyl) isophthalate
OR7828-1G OR7828-5G OR7828-10G
APOSOR7828-1GEA 632 DKK
APOSOR7828-1G APOSOR7828-5G APOSOR7828-10G
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₄
Smeltepunkt: 152…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037899
CAS-nummer: 33704-19-7