8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7824-1G OR7824-250MG
APOSOR7824-1GEA 4090 DKK
APOSOR7824-1G APOSOR7824-250MG
8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrN₂O₂
Smeltepunkt: 220 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037919
CAS-nummer: 197507-55-4