5-Bromo-3-methylindole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7820-1G OR7820-25G OR7820-5G
APOSOR7820-1GEA 898 DKK
APOSOR7820-1G APOSOR7820-25G APOSOR7820-5G
5-Bromo-3-methylindole 98%
5-Bromo-3-methylindole
Formel: C₉H₈BrN
Smeltepunkt: 76…82 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04038746
CAS-nummer: 10075-48-6