1-(2,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7819-100G OR7819-25G OR7819-5G
APOSOR7819-100GEA 6630 DKK
APOSOR7819-100G APOSOR7819-25G APOSOR7819-5G
1-(2,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formel: C₈H₁₀Cl₃N₅
Smeltepunkt: 211…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053018
CAS-nummer: 4767-32-2