3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)indole
OR7812-1G OR7812-250MG
APOSOR7812-1GEA 1180 DKK
APOSOR7812-1G APOSOR7812-250MG
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole
Formel: C₁₃H₁₄N₂
Molekylvægt: 198.269 g/mol
Smeltepunkt: 177…182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03695471
CAS-nummer: 65347-55-9