5-Brom-2-methoxypyrimidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7810-5G OR7810-100G
APOSOR7810-5GEA 0 DKK
APOSOR7810-5G APOSOR7810-100G
5-Brom-2-methoxypyrimidin 98%
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂O
Smeltepunkt: 55…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973351
CAS-nummer: 14001-66-2