4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7805-1G OR7805-5G OR7805-25G
APOSOR7805-1GEA 1070 DKK
APOSOR7805-1G APOSOR7805-5G APOSOR7805-25G
4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
Smeltepunkt: 205…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037972
CAS-nummer: 114474-26-9