5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7802-1G OR7802-5G
APOSOR7802-1GEA 2730 DKK
APOSOR7802-1G APOSOR7802-5G
5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₆H₇BrN₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781219
CAS-nummer: 59549-52-9