4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7794-1G OR7794-10G OR7794-5G
APOSOR7794-1GEA 469 DKK
APOSOR7794-1G APOSOR7794-10G APOSOR7794-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
Formel: C₇H₈N₂O₄S
Smeltepunkt: 194…196 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00718367
CAS-nummer: 21731-56-6