6-(Methylsulphonyl)-1H-indole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7793-1G OR7793-5G
APOSOR7793-1GEA 7790 DKK
APOSOR7793-1G APOSOR7793-5G
6-(Methylsulphonyl)-1H-indole 95+%
6-(Methylsulphonyl)-1H-indole
Formel: C₉H₉NO₂S
Smeltepunkt: 147…151 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04037939
CAS-nummer: 467461-40-1