4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7785-1G OR7785-5G OR7785-25G
APOSOR7785-1GEA 1040 DKK
APOSOR7785-1G APOSOR7785-5G APOSOR7785-25G
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine
Formel: C₉H₂₀N₂O
Kogepunkt: 62…64 °C/0,02mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01826433
CAS-nummer: 416887-38-2