Indolin-1-amine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Aminoindoline hydrochloride
OR7783-1G OR7783-10G OR7783-5G
APOSOR7783-1GEA 1470 DKK
APOSOR7783-1G APOSOR7783-10G APOSOR7783-5G
Indolin-1-amine hydrochloride 95+%
Indolin-1-amine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁ClN₂
Smeltepunkt: 185 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037889
CAS-nummer: 92259-86-4