4-Bromphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7775-25G OR7775-5G OR7775-100G
APOSOR7775-25GEA 230 DKK
APOSOR7775-25G APOSOR7775-5G APOSOR7775-100G
4-Bromphenylboronsyre
4-Bromphenylboronsyre
Formel: C₆H₆BBrO₂
Smeltepunkt: 282…288 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002104
CAS-nummer: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9