2,6-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7757-25G OR7757-5G
APOSOR7757-25GEA 305 DKK
APOSOR7757-25G APOSOR7757-5G
2,6-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
2,6-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₈H₁₃ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861265
CAS-nummer: 2538-61-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III