4'-iodacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
OR7749-100G OR7749-25G OR7749-5G
APOSOR7749-100GEA 491 DKK
APOSOR7749-100G APOSOR7749-25G APOSOR7749-5G
4'-iodacetophenon
4'-iodacetophenon
Formel: C₈H₇IO
Molekylvægt: 246.05 g/mol
Smeltepunkt: 82…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045320
CAS-nummer: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8