3-Nitro-p-toluidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR7747-100G
OR7747-25G
OR7747-5G
APOSOR7747-100GEA
360
DKK
APOSOR7747-100G
APOSOR7747-25G
APOSOR7747-5G
3-Nitro-p-toluidin
3-Nitro-p-toluidin
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Smeltepunkt: 74…79 °C Massefylde: 1,312 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 175 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007910 CAS-nummer: 119-32-4 EINECS: 204-314-0 UN nummer: 2660 ADR: 6.1,III |