3-Aminosalicylsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
OR7739-1G OR7739-250MG OR7739-5G
APOSOR7739-1GEA 436 DKK
APOSOR7739-1G APOSOR7739-250MG APOSOR7739-5G
3-Aminosalicylsyre 97%
3-Aminosalicylsyre
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Kogepunkt: 347
Smeltepunkt: ∼ 240 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010299
CAS-nummer: 570-23-0
EINECS: 209-328-0