5-Nitro-o-toluonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methyl-5-nitrobenzonitrile
OR7738-25G OR7738-5G OR7738-100G
APOSOR7738-25GEA 218 DKK
APOSOR7738-25G APOSOR7738-5G APOSOR7738-100G
5-Nitro-o-toluonitril
5-Nitro-o-toluonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 103…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017040
CAS-nummer: 939-83-3