3-Amino-4-methylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-p-cresol, 5-Hydroxy-2-methylaniline
OR7735-1G OR7735-250MG
APOSOR7735-1GEA 164 DKK
APOSOR7735-1G APOSOR7735-250MG
3-Amino-4-methylphenol
3-Amino-4-methylphenol
Formel: C₇H₉NO
Smeltepunkt: 156…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075083
CAS-nummer: 2836-00-2
EINECS: 220-622-8