2,4-Dinitrobenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7733-1G OR7733-5G
APOSOR7733-1GEA 132 DKK
APOSOR7733-1G APOSOR7733-5G
2,4-Dinitrobenzaldehyd
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄N₂O₅
Kogepunkt: 190 °C
Smeltepunkt: 66…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013376
CAS-nummer: 528-75-6
EINECS: 208-440-7