4-Carboxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR7732-100G
OR7732-25G
OR7732-5G
APOSOR7732-100GEA
698
DKK
APOSOR7732-100G
APOSOR7732-25G
APOSOR7732-5G
4-Carboxyphenylboronic acid
4-Carboxyphenylboronic acid
Formel:
C₇H₇BO₄ Smeltepunkt: 220 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151801 CAS-nummer: 14047-29-1 |