2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7727-1G OR7727-500MG
APOSOR7727-1GEA 1490 DKK
APOSOR7727-1G APOSOR7727-500MG
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₉H₁₃NO₂S
Smeltepunkt: 131…132 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04037922
CAS-nummer: 849035-63-8