4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR7726-1G OR7726-5G
APOSOR7726-1GEA 164 DKK
APOSOR7726-1G APOSOR7726-5G
4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
4-(Dimethylamino)benzylamine
Formel: C₉H₁₄N₂
Kogepunkt: 82…84 °C/0,8mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466364
CAS-nummer: 19293-58-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,II