5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7722-1G OR7722-5G
APOSOR7722-1GEA 1190 DKK
APOSOR7722-1G APOSOR7722-5G
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
Formel: C₇H₁₀BrN₃O
Molekylvægt: 232.09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781216
CAS-nummer: 57054-81-6