4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Toluene-4-sulphonyl)piperidine hydrochloride
OR7717-1G OR7717-5G
APOSOR7717-1GEA 1310 DKK
APOSOR7717-1G APOSOR7717-5G
4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₈ClNO₂S
Smeltepunkt: >260 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039168
CAS-nummer: 676527-73-4