1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7716-1G OR7716-5G
APOSOR7716-1GEA 1720 DKK
APOSOR7716-1G APOSOR7716-5G
1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₅ClN₂O₂S
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037931
CAS-nummer: 849035-68-3