5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7712-1G OR7712-5G
APOSOR7712-1GEA 818 DKK
APOSOR7712-1G APOSOR7712-5G
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02183545
CAS-nummer: 3672-48-8