4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR7708-1G
OR7708-5G
APOSOR7708-1GEA
2140
DKK
APOSOR7708-1G
APOSOR7708-5G
4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
Formel:
C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S Smeltepunkt: 278…283 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04115824 CAS-nummer: 101768-64-3 |