tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7704-1G OR7704-5G
APOSOR7704-1GEA 452 DKK
APOSOR7704-1G APOSOR7704-5G
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₂
Massefylde: 1,054 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037902
CAS-nummer: 849020-94-6