1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7701-1G OR7701-250MG
APOSOR7701-1GEA 741 DKK
APOSOR7701-1G APOSOR7701-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsyre
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsyre
Formel: C₁₀H₁₁BN₂O₂
Smeltepunkt: 76…81 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04038760
CAS-nummer: 852362-22-2