1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR7696-1G OR7696-5G
APOSOR7696-1GEA 1970 DKK
APOSOR7696-1G APOSOR7696-5G
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane
Formel: C₉H₁₃BrN₄
Smeltepunkt: 203…207 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03426069
CAS-nummer: 849021-44-9